Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-31RA Fc Chimera Protein
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human IL-31 (Catalog # 2824-IL/CF ) is immobilized at 1 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human IL-31RA Fc Chimera (Catalog # 11028-IL) binds with an ED50 of 8.00-64.0 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q8NI17.1 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Poids moléculaire | M.W.-observed: 114-131 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 83 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-31 RA protein Human IL-31 RA (Ala20-Ser519) (C-terminus) Accession # Q8NI17.1 DIEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (N-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Conjugué | Unconjugated |
| Reconstitution | Reconstitute at 500 μg/mL in PBS. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?