Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-35 Fc Chimera Protein
Description
The Recombinant Human IL-35 Fc Chimera Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human IL-35 Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Identification génétique (Entrez) | 10148 |
| Poids moléculaire | Observed M.W.: 81-97kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 73kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human IL-35 protein Human IL-27 beta/EBI3 (Arg21-Lys229) Accession &Num; Q14213 (GGGS)4 Human IL-12 alpha/p35 Arg23-Ser219 Accession &Num; P29459 IEGRMD Human IgG1 Pro100-Lys330) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Nom usuel | IL-35 |
| Symbole de gène(s) | EBI3 |
| Activité biologique | Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human IL-12 R beta 2 Fc Chimera is immobilized at 5μg/mL (100μL/well), the concentration of Recombinant Human IL-35 Fc Chimera that produces 50% optimal binding response is approximately 20-120ng/mL. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?