Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human KGF/FGF-7 Protein
Description
Measured in a serum-free cell proliferation assay using MCF-7 human breast cancer cells. Karey, K.P. et al. (1988) Cancer Research 48:4083. The ED50 for this effect is 25.0-250 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P21781.1 |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, Na2SO4 and EDTA with Trehalose. |
| Identification génétique (Entrez) | 2252 |
| Poids moléculaire | MolecularWeight-observed: 22-28 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 19 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human KGF/FGF-7 protein Cys32-Thr194 |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | FGF7, FGF-7, fibroblast growth factor 7 HBGF-7, HBGF7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor) |
| Conjugué | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?