missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MED7 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
Unit Size:
10µg
1mg
2µg
Spezifikation
Spezifikation
| Name | MED7 Protein |
| Quantity | 2 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGEPQQV SALPPPPMQY IKEYTDENIQ EGLAPKPPPP IKDSYMMFGN QFQCDDLIIR PLESQGIERL HPMQFDHKKE LRKLNMSILI NFLDLLDILI RSPGSIKREE KLEDLKLLFV HVHHLINEYR PHQARETLRV MMEVQKRQRL ETAERFQKHL ERVIEMIQNC LASLPDDLPH SEAGMRVKTE PMDADDSNNC TGQNEHQREN SGHRRDQIIE KDAALCVLID EMNERP |
| Buffer | The MED7 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, and 10% glycerol. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur