Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSMB Protein
Product Code. 15921389
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
Packungsgröße:
10µg
1mg
2µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15921389
Marke: enQuireBio™ QP1273910ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A cDNA sequence encoding the MSMB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name MSMB Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MKHHHHHHAS SCYFIPNEGV PGDSTRKCMD LKGNKHPINS EWQTDNCETC TCYETEISCC TLVSTPVGYD KDNCQRIFKK EDCKYIVVEK KDPKKTCSVSEWII
Buffer The sterile filtered concentrated (0.5 mg/ml) protein solution was lyophilized with 20mM Tris and 20mM NaCl pH 7.5.
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt