Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYL5 Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
missing translation for 'unitSize'
1mg
20µg
5µg
Specifica
Specifica
| Name | MYL5 Protein |
| Quantity | 5 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDQNRD GFIDKEDLKD TYASLGKTNV KDDELDAMLK EASGPINFTM FLNLFGEKLS GTDAEETILN AFKMLDPDGK GKINKEYIKR LLMSQADKMT AEEVDQMFQF ASIDVAGNLD YKALSYVITH GEEKEE |
| Buffer | MYL5 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto