missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NDUFAF2 Protein

Product Code. p-7150694
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
Unit Size:
10µg
1mg
2µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15921639

Brand: enQuireBio™ QP128142ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A cDNA sequence encoding the NDUFAF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 91942
Name NDUFAF2 Protein
Quantity 2 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gene Symbol NDUFAF2
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGWSQDLFRA LWRSLSREVK EHVGTDQFGN KYYYIPQYKN WRGQTIREKR IVEAANKKEV DYEAGDIPTE WEAWIRRTRK TPPTMEEILK NEKHREEIKI KSQDFYEKEK LLSKETSEEL LPPPVQTQIK GHASAPYFGK EEPSVAPSST GKTFQPGSWM PRDGKSHNQ
Buffer NDUFAF2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl.
Purity or Quality Grade Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.