Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Nectin-2/CD112 Fc Chimera Protein
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human Nectin-2/CD112 Fc Chimera is immobilized at 0.5 μg/mL (100 μL/well), the concentration of Recombinant Human DNAM-1 Fc Chimera (Catalog # 666-DN ) that produces 50% of the optimal binding response is 0.04-0.2 μg/mL.
Order Info
Ships at ambient temperature
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_002847.1 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Identification génétique (Entrez) | 5819 |
| Poids moléculaire | M.W. (theoretical): 62 kDa |
| Nom | Nectin-2/CD112 Fc Chimera Recombinant Protein |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Nectin-2/CD112 protein Human Nectin-2/CD112 (Gln32-Leu360) (C-terminus) Accession # NP_002847.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (N-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |
For Research Use Only.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?