Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Neuregulin-3/NRG3 Fc Chimera Protein, CF
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Recombinant Human Neuregulin-3/NRG3 Fc Chimera (Catalog # 1373-NR) binds to Recombinant Human ErbB4/Her4 Fc Chimera Protein (Catalog # 1131-ER ) with a ED50 of 15.0-150 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P56975.1 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Identification génétique (Entrez) | 10718 |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 90-100 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theroretical): 55 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Neuregulin-3/NRG3 protein Human Neuregulin-3/NRG3 (Ser93-Arg359) (N-terminus) Accession # P56975.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Alias de gène | HRG3, neuregulin 3, neuregulin 3 variant 1, neuregulin 3 variant 10, neuregulin 3 variant 11, neuregulin 3 variant 12, neuregulin 3 variant 13, neuregulin 3 variant 14, neuregulin 3 variant 3, neuregulin 3 variant 4, neuregulin 3 variant 5, neuregulin 3 variant 6, neuregulin 3 variant 7, neuregulin 3 variant 8, neuregulin 3 variant 9, neuregulin-3-like polypeptide, pro-neuregulin-3, membrane-bound isoform, pro-NRG3 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?