Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NGFR Protein
Product Code. p-7150721
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
Unit Size:
10µg
1mg
2µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15931719
Brand: enQuireBio™ QP128412ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A cDNA sequence encoding the NGFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Tekniske data
Name NGFR Protein
Quantity 2 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species Baculovirus
Protein Tag His
Sequence KEACPTGLYT HSGECCKACN LGEGVAQPCG ANQTVCEPCL DSVTFSDVVS ATEPCKPCTE CVGLQSMSAP CVEADDAVCR CAYGYYQDET TGRCEACRVC EAGSGLVFSC QDKQNTVCEE CPDGTYSDEA NHVDPCLPCT VCEDTERQLR ECTRWADAEC EEIPGRWITR STPPEGSDST APSTQEPEAP PEQDLIASTV AGVVTTVMGS SQPVVTRGTT DNLEHHHHHH
Buffer NGFR protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.