Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NKIRAS2 Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
1mg
2µg
Spezifikation
Spezifikation
| Name | NKIRAS2 Protein |
| Quantity | 2 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGKSCK VVVCGQASVG KTSILEQLLY GNHVVGSEMI ETQEDIYVGS IETDRGVREQ VRFYDTRGLR DGAELPRHCF SCTDGYVLVY STDSRESFQR VELLKKEIDK SKDKKEVTIV VLGNKCDLQE QRRVDPDVAQ HWAKSEKVKL WEVSVADRRSLLEPFVYLAS KMTQPQSKSA FPLSRKNKGS GSLDG |
| Buffer | NKIRAS2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur