missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NR2F6 Protein
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
50 μg
Unit Size:
100µg
20µg
50µg
Specifications
Specifications
| Accession Number | NP_005225.2 |
| Gene ID (Entrez) | 2063 |
| Name | NR2F6 Protein |
| Quantity | 20 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | NR2F6 |
| Protein Length | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering