Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1 A Protein
Product Code. 15975198
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
missing translation for 'unitSize'
1mg
20µg
5µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15975198
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP107975ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A cDNA sequence encoding the NRG1 A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name NRG1 A Protein
Quantity 5 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biological Activity The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MCF-7 cells is less than 40 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5M 104 units/mg.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence SHLVKCAEKE KTFCVNGGEC FMVKDLSNPS RYLCKCQPGF TGARCTENVP MKVQNQEKAE ELYQK
Buffer Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in 20mM PBS, pH 6.0 and 150mM NaCl.
Purity or Quality Grade Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt