missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PCOLCE Protein

Product Code. 15922139
Click to view available options
Quantity:
1 mg
25 μg
5 μg
Unit Size:
1mg
25µg
5µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15922139

Brand: enQuireBio™ QP1297925ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

A cDNA sequence encoding the PCOLCE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Name PCOLCE Protein
Quantity 25 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQTPNYTR PVFLCGGDVK GESGYVASEG FPNLYPPNKE CIWTITVPEG QTVSLSFRVF DLELHPACRY DALEVFAGSG TSGQRLGRFC GTFRPAPLVA PGNQVTLRMT TDEGTGGRGF LLWYSGRATS GTEHQFCGGR LEKAQGTLTT PNWPESDYPP GISCSWHIIA PPDQVIALTF EKFDLEPDTY CRYDSVSVFN GAVSDDSRRL GKFCGDAVPG SISSEGNELL VQFVSDLSVT ADGFSASYKT LPRGTAKEGQ GPGPKRGTEP KVKLPPKSQP PEKTEESPSA PDAPTCPKQC RRTGTLQSNF CASSLVVTAT VKSMVREPGE GLAVTVSLIG AYKTGGLDLP SPPTGASLKF YVPCKQCPPM KKGVSYLLMG QVEENRGPVL PPESFVVLHR PNQDQILTNL SKRKCPSQPV RAAASQD
Buffer PCOLCE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado