Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PDGF-BB GMP Protein, CF
Description
Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Raines, E.W. et al. (1985) Methods Enzymol. 109:749. The ED50 for this effect is 1.5-6 ng/mL.
The specific activity of recombinant human PDGF-BB is >7.5 x 105 IU/mg, which is calibrated against the human PDGF-BB WHO International Standard (NIBSC code: 94/728).
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P01127 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
| Identification génétique (Entrez) | 5155 |
| Poids moléculaire | Theroretical: 12.3 kDa (monomer) |
| Quantité | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human PDGF-BB protein Ser82-Thr190 Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. Manufactured and tested under cGMP guidelines. |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. A minimum of 12 months when stored at ≤ -20°C as supplied. Refer to lot specific COA for the Use by Date. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. |
| État réglementaire | GMP |
| Concentration en endotoxines | <0.01 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?