Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG1A Protein
Product Code. 15923109
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
Unit Size:
10µg
1mg
2µg
Product Code. 15923109
Brand: enQuireBio™ QP132922ug
A cDNA sequence encoding the REG1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifica
Name REG1A Protein
Quantity 2 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MKHHHHHHAS HMQEAQTELP QARISCPEGT NAYRSYCYYF NEDRETWVDA DLYCQNMNSG NLVSVLTQAE GAFVASLIKE SGTDDFNVWI GLHDPKKNRR WHWSSGSLVS YKSWGIGAPS SVNPGYCVSL TSSTGFQKWK DVPCEDKFSF VCKFKN
Buffer Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 5mM Tris, 25mM NaCl, pH 7.5.
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato