Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Ret Fc Chimera Protein
Code produit 18796366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18796366 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18796366 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 9986CR050
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Ret Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Ret Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P07949
À utiliser avec (application) Bioactivity
Identification génétique (Entrez) 5979
Poids moléculaire 94 kDa
Quantité 50 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Ret protein, (N-terminus) Human Ret (Leu29-Arg635) Accession &Num; P07949 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Conditions de stockage 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution.
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Réactivité spécifique Ret
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Tampon Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie« Blue Staining.