Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPE Protein
Product Code. 15933259
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
20µg
5µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15933259
Brand: enQuireBio™ QP133391mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A cDNA sequence encoding the RPE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Tekniske data
Gene ID (Entrez) 6120
Name RPE Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gene Symbol RPE
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASGCK IGPSILNSDL ANLGAECLRM LDSGADYLHL DVMDGHFVPN ITFGHPVVES LRKQLGQDPF FDMHMMVSKP EQWVKPMAVA GANQYTFHLE ATENPGALIK DIRENGMKVG LAIKPGTSVE YLAPWANQID MALVMTVEPG FGGQKFMEDM MPKVHWLRTQ FPSLDIEVDG GVGPDTVHKC AEAGANMIVS GSAIMRSEDP RSVINLLRNV CSEAAQKRSL DR
Buffer The RPE solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol and 200mM NaCl.
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.