Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100B Protein
Artikelnummer. 15923459
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
2 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
2µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15923459
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP13402GST10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A cDNA sequence encoding the S100B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 6285
Name S100B Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gene Symbol S100B
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag GST
Sequence MSELEKAMVA LIDVFHQYSG REGDKHKLKK SELKELINNE LSHFLEEIKE QEVVDKVMET LDNDGDGECD FQEFMAFVAM VTTACHEFFE HE
Buffer S100B is supplied in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt