Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Semaphorin 4B Fc Chimera Protein
Specifica
Specifica
| Numéro d’adhésion | Q9NPR2.4 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Identification génétique (Entrez) | 10509 |
| Poids moléculaire | 101 kDa |
| Nom | KIAA1745sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4B, MGC131831, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4B, SEMA4B, SEMAC, semaphorin-4B, SemC |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Semaphorin 4B protein Human Semaphorin 4B (Leu44-Glu717) Accession # Q9NPR2.4IEGRMDHuman IgG1 (Pro100-Lys330)N-terminus C-terminus |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces | Human |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?