missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SP-10 / ACRV1 Protein

Product Code. p-7152180
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15906419

Brand: enQuireBio™ QP5609ec10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SP-10 / ACRV1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Accession Number NP_001603.1
Gene ID (Entrez) 56
Name SP-10 / ACRV1 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol ACRV1
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence QPNELSGSID HQTSVQQLPG EFFSLENPSD AEALYETSSG LNTLSEHGSS EHGSSKHTVA EHTSGEHAES EHASGEPAAT EHAEGEHTVG EQPSGEQPSG EHLSGEQPLS ELESGEQPSD EQPSGEHGSG EQPSGEQASG EQPSGEHASG EQASGAPISS TSTGTILNCY TCAYMNDQGK CLRGEGTCIT QNSQQCMLKK IFEGGKLQFM VQGCENMCPS MNLFSHGTRM QIICCRNQSF CNKI
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.