Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Stanniocalcin 1/STC-1 Protein
Description
The Recombinant Human Stanniocalcin 1/STC-1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Stanniocalcin 1/STC-1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Order Info
Ships at ambient temperature.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P52823-1 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2μ filtered solution in PBS |
| Identification génétique (Entrez) | 6781 |
| Poids moléculaire | 27 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Stanniocalcin 1/STC-1 protein Thr18-Ala247,with a C-terminal 6-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method |
| Afficher plus |
For Research Use Only.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?