missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human STMN1 Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
25 μg
5 μg
Förpackningsstorlek
1mg
25µg
5µg
Specifikationer
Specifikationer
| Name | STMN1 Protein |
| Quantity | 5 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | Untagged |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASSDIQVKE LEKRASGQAF ELILSPRSKE SVPEFPLSPP KKKDLSLEEI QKKLEAAEER RKSHEAEVLK QLAEKREHEK EVLQKAIEEN NNFSKMAEEK LTHKMEANKE NREAQMAAKL ERLREKDKHI EEVRKNKESK DPADETEAD |
| Buffer | The STMN1 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% Glycerol. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering