Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCF4 Protein
Product Code. p-7151614
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
Unit Size:
10µg
1mg
2µg
Product Code. 15904459
Brand: enQuireBio™ QP13710HISEC2ug
A cDNA sequence encoding the TCF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifications
Name TCF4 Protein
Quantity 2 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKFKQCR CSDTGLCCLD HEGKAEVYAP SASTADYNRD SPGYPSSKPA TSTFPSSFFM QDGHHSSDPW SSSSGMNQPG YAGMLGNSSH IPQSSSYCSL HPHERLSYPS HSSADINSSL PPMSTFHRSG TNHYSTSSCT PPANGTDSIM ANRGSGAAGS SQTGDALGKA LASIYSPDHT NNSFSSNPST PVGSPPSLSA GTAVWSRNGG QASSSPNYEG PLHSLQSRIE DRLERLDDAI HVLRNHAVGP STAMPGGHGD MHGIIGPSHN GAMGGLGSGY GTGLLSANRH SLMVGTHRED GVALRGSHSL LPNQVPVPQL PVQSATSPDL NPPQDPYRGM PPGLQGQSVS SGSSEIKSDD EGDENLQDTK SSEDKKLDDD KKDIKSITSN NDDEDLTPEQ KAEREKERRM ANNARERLRV RDINEAFKEL GRMVQLHLKS DKPQTKLLIL HQAVAVILSL EQQVRERNLN PKAACLKRRE EEKVSSEPPP LSLAGPHPGM GDASNHMGQM
Buffer The TCF4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Purity or Quality Grade Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado