Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 3, Animal-Free Protein
Code produit 18765795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
500 μg
Conditionnement:
500µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18765795 50 μg 50µg
18775995 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18765795 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur Qk0540050
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
No significant difference between EC50 of reference and test lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P10600.1
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilized from acetonitrile/TFA
Identification génétique (Entrez) 7043
Poids moléculaire M.W. (Observed): Dimeric TGF-beta 3 protein only, M.W. (Theroretical): 12.7 kDa (monomer), 25.4 kDa (dimer)
Quantité 50 μg
Source E. coli-derived human TGF-beta 3 protein
Conditions de stockage Store lyophilized protein between -20°C to -80°C until the date of expiry. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentration en endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Conjugué Unconjugated
Reconstitution Resuspend in 10 mM HCl at >100 μg/mL, prepare single use aliquots, add carrier protein if desired.
Gamme de produits R&D Systems
Protéine TGF-beta 3