Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Thrombopoietin/TPO Protein, Animal-Free
Description
Measured in a cell proliferation assay using MO7e human megakaryocytic leukemic cells. Avanzi, G. et al. (1988) Br. J. Haematol. 69:359. The ED50 for this effect is 0.050-0.500 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human Thrombopoietin is >1 x 107 units/mg, which is calibrated against the human Thrombopoietin reference standard (NIBSC code: 03/124).
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_000451.1 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose. |
| Identification génétique (Entrez) | 7066 |
| Poids moléculaire | M.W.-theoretical: 19 kDa, M.W.-observed: 18-19 kDa, under reducing conditions. |
| Quantité | 1 mg |
| Source | E. coli-derived human Thrombopoietin/Tpo protein Ser22-Leu195 Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | Megakaryocyte colony-stimulating factor, Megakaryocyte growth and development factor, megakaryocyte stimulating factor, MGDF, MGDFC-mpl ligand, MKCSF, MK-CSF, ML, MPL ligand, MPLLG, MPLLGMGC163194, Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand, THCYT1, THPO, thrombopoietin, thrombopoietin nirs variant 1, Tpo, TPOMKCSF |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?