missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TTC33 Protein

Artikelnummer. p-7151747
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 μg
100 μg
2 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
2µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15924869

Brand: enQuireBio™ QP138382ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A cDNA sequence encoding the TTC33 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Tekniske data

Gene ID (Entrez) 4338
Name TTC33 Protein
Quantity 2 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gene Symbol MOCS2
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MASFGWK RKIGEKVSKV TSQQFEAEAA DEKDVVDNDE GNWLHAIKRR KEILLEGCAE KSKQLKDEGA SLAENKRYRE AIQKWDEALQ LTPNDATLYE MKSQVLMSLH EMFPAVHAAE MAVQQNPHSW ESWQTLGRAQ LGLGEIILAI RSFQVALHIY PMNPEIWKED LSWARTLQEQ QKVAQRIKKS EAPAEVTHFS PKSIPDYDFE SDEIVAVCAA IAEKEKTVSA NKTMVIVSAS GAIETVTEKE DGATPPDGSV FIKAR
Buffer The TTC33 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.