Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2E3 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Dimensione della confezione:
1mg
20µg
5µg
Specifica
Specifica
| Name | UBE2E3 Protein |
| Quantity | 20 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSDRQR SDDESPSTSS GSSDADQRDP AAPEPEEQEE RKPSATQQKK NTKLSSKTTA KLSTSAKRIQ KELAEITLDP PPNCSAGPKG DNIYEWRSTI LGPPGSVYEG GVFFLDITFS SDYPFKPPKV TFRTRIYHCN INSQGVICLD ILKDNWSPAL TISKVLLSIC SLLTDCNPAD PLVGSIATQY LTNRAEHDRI ARQWTKRYAT |
| Buffer | UBE2E3 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto