Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza-B Virus Florida 07/04 Protein
Product Code. 15930419
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
50 μg
Unit Size:
10µg
1mg
50µg
Product Code. 15930419
Brand: enQuireBio™ QP1243810ug
A cDNA sequence encoding the Influenza-B Virus Florida 07/04 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifications
Name Influenza-B Virus Florida 07/04 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Influenza
Species Influenza B virus
Protein Tag Untagged
Buffer The B/Florida/07/04 solution contains STE, 0.09% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal.
Purity or Quality Grade Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.