Learn More
R&D Systems™ Recombinant MERS-CoV 3CL Protease
Description
Recombinant MERS-CoV virus 3CL Protease is a cysteine protease that cleaves proteins with sequences including a LQ[S/A/G]. The cleavage occurs c-terminal to the glutamine residue. We recommend an initial MERS-CoV 3CL Protease concentration of 50-100 nM when using substrate S-720.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | K9N638 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | 1.7 mg/ml (50 μM) in 50 mM HEPES pH 7.5, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT |
| Identification génétique (Entrez) | 43740578 |
| Poids moléculaire | M.W.-theoretical: 33 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | E. coli-derived mers-cov 3 CL Protease protein Ser3248 - Gln3553 Contains the following substitutions: Val 3551 to Leu; Met 3552 to Phe |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 48 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening. |
| Alias de gène | 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro |
| Conjugué | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?