Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse AgRP C-Terminal Fragment Protein
Product Code. 18136410
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µg
Product Code. 18136410
Brand: R&D Systems™ 634AG100
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Mouse AgRP C-Terminal Fragment Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse AgRP C-Terminal Fragment Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Gene ID (Entrez) 11604
Molecular Weight (g/mol) 5.7 kDa
Name AgRP/ART C-Terminal Fragment, aa 82-131
Quantity 100 μg
Source E. coli-derived mouse AgRP/ART protein Ser82-Thr131
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt