Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse DcTRAILR1/TNFRSF23 Protein
Description
The Recombinant Mouse DcTRAIL R1/TNFRSF23 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse DcTRAIL R1/TNFRSF23 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q9ER63 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Identification génétique (Entrez) | 8718 |
| Poids moléculaire | Observed M.W.: 23-30kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 15kDa |
| Nom | DcTRAILR1/TNFRSF23 |
| Quantité | 25 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse DcTRAIL R1/TNFRSF23 protein Met30-Ser156,with a C-terminal 6-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Nom usuel | DcTRAIL R1/TNFRSF23 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?