Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IGSF2/CD101 Fc Chimera Protein, CF
Description
- Recombinant Protein
- Carrier Free (CF)
- The carrier free version does not contain Bovine Serum Albumin (BSA)
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | A8E0Y8 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Identification génétique (Entrez) | 9398 |
| Poids moléculaire | 133 kDa |
| Méthode de purification | >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse IGSF2/CD101 protein Mouse CD101 (Gln21-Phe974) Accession # A8E0Y8IEGRMDPMouse IgG2a (Glu98-Lys330)N-terminus C-terminus |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Conjugué | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?