Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Integrin alpha E beta 7 Protein
Description
The Recombinant Mouse Integrin alpha E beta 7 Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Integrin alpha E beta 7 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | ABD49099 (alpha E), P26011 (beta 7) |
| Formule | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS |
| Poids moléculaire | 130kDa (αE), 84kDa (β7) |
| Nom | Integrin alpha E beta 7 |
| Méthode de préparation | Reconstitute at 500μg/mL in sterile PBS. |
| Test du contrôle qualité | SDS-PAGE: 112-128kDa and 142-176kDa, reducing conditions |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Integrin alpha E beta 7 protein, (N-terminus) Mouse Integrin alpha E (Phe20-Arg1113,Ser453Gly) Accession &Num; ABD49099 His-Pro GGGSGGGS Acidic Tail 6-His tag Mouse Integrin ss7 (Glu20-Arg724) Accession &Num; P26011 GGGSGGGS Basic Tail (C-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?