Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse NPDC-1 Fc Chimera Protein
Description
Measured by its ability to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons. Recombinant Mouse NPDC-1 Fc Chimera, immobilized at 2.5 μg/mL on a 96 well plate, is able to significantly enhance neurite outgrowth.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q64322.2 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Identification génétique (Entrez) | 56654 |
| Poids moléculaire | MolecularWeight-observed: 54-62 kDa, under reducing conditions.; MolecularWeight-theroretical: 43 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse NPDC-1 protein Mouse NPDC-1 (Ala32-Thr190, Thr33Leu) (N-terminus) Accession # Q64322.2 IEGRMD Human IgG1 Fc (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | CAB-, CAB1, CAB-1, CAB1CAB, DKFZp586J0523, neural proliferation differentiation and control protein 1, neural proliferation, differentiation and control, 1, NPDC1, NPDC-1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?