Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Siglec-H Fc Chimera Protein
Description
When Recombinant Mouse Siglec-H Fc Chimera is immobilized at 2 μg/mL (100 μL/well), the concentration of Recombinant Mouse Siglec-3 Fc Chimera that produces 50% of the optimal binding response is 5 to 20 μg/mL.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_848821.2 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Identification génétique (Entrez) | 233274 |
| Poids moléculaire | 55 kDa |
| Nom | 6430529G09Rik, SiglecH, Siglec-H, Siglech sialic acid binding Ig-like lectin H |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse Siglec-H protein Mouse Siglec-H (Asn19-Gly269) Accession # NP_848821.2IEGRMDPMouse IgG2a (Glu98-Lys330)N-terminus C-terminus |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?