Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse TLR7 Protein
Code produit 18792428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18792428 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18792428 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 9568TR050
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
R&D Systems™ Recombinant Mouse TLR7 Protein CF is a member of the Toll-like receptor family of innate immune receptors.
The Recombinant Mouse TLR7 Protein is derived from E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P58681
À utiliser avec (application) Flow Cytometry
Formule Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in HCl.
Identification génétique (Entrez) 51284
Poids moléculaire 21 kDa
Nom toll-like receptor 7
Quantité 50 μg
Source E. coli-derived mouse TLR7 protein Asn275-Phe444,with an N-terminal Met and a C-terminal 6-His tag
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Conjugué Unconjugated
Espèces Mouse
Reconstitution Reconstitute at 200μg/mL in 10 mM HCl.
Gamme de produits R&D Systems
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.