Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia Miyamotoi GlpQ Protein
Produktkod. 15946418
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Förpackningsstorlek
1mg
20µg
5µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15946418
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP111875ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A cDNA sequence encoding the Borrelia Miyamotoi GlpQ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Name Borrelia Miyamotoi GlpQ Protein
Quantity 5 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Other
Species E. coli
Protein Tag His
Buffer Borrelia Miyamotoi GlpQ is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Purity or Quality Grade Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.