Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Eledoisin Protein
Product Code. 15928338
Click to view available options
Quantity:
5 mg
20 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
20mg
5mg
Product Code. 15928338
Brand: enQuireBio™ QP1177820mg
A cDNA sequence encoding the Eledoisin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifications
Name Eledoisin Protein
Quantity 20 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Other
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Buffer The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.
Purity or Quality Grade Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.