Learn More
R&D Systems™ Recombinant Porcine Tie-2 Fc Chimera Protein
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Porcine Tie-2 Fc Chimera (Catalog # 10488-T2) is immobilized at 0.5 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human Angiopoietin-2 His-tag (Catalog # 623-AN ) binds with an ED50 of 0.3-2.7 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | XP_020918337.1 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Identification génétique (Entrez) | 7010 |
| Poids moléculaire | M.W.-observed: 115-133 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 107 kDa |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived porcine Tie-2 protein Porcine Tie-2 (Ala23-Lys746) (N-terminus) Accession # XP_020918337.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gène | angiopoietin-1 receptor, CD202B, CD202b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hTIE2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, TEK, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tie2, TIE-2, TIE2CD202b, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, venous malformations, multiple cutaneous and mucosal, VMCM, VMCM1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?