Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 Protein
Code produit 18607225 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
5µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607225 5 μg 5µg
18613256 500 μg 500µg
18638625 1 mg 1mg
18655895 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607225 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP2352505UG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.51€
    175.35€ / 5µg
    Save 23.16€
    11% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
CXCL1 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using rat neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P14095, P14095, P14095
À utiliser avec (application) SDS-PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 150 mM NaCl.
Identification génétique (Entrez) 2919
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 7.8 kDa
Quantité 5 μg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentration en endotoxines Less than 1 EU/μg of CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 AS determined by LAL method.
Alias de gène CINC-1/CXCL1, FSP, GRO1, GROa, MGSA, MGSA-a, NAP-3, SCYB1
Symbole de gène(s) CXCL1
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Catégorie de recherche Chemokines and Cytokines
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >97 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Protéine CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1