Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Streptolysin Protein
Código de producto. 18669446 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1mg
Código de producto. Quantity unitSize
18669446 1 mg 1mg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18669446
Marca: Novus Biologicals™ NBP311627
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
For Use With (Application) ELISA
Formulation Tris buffered saline
Quantity 1 mg
Storage Requirements Store at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias Slo, Thiol activated cytolysin
Conjugate Unconjugated
Species Bacteria
Recombinant Recombinant
Form Purified
Protein Streptolysin
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.