Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral Dengue Virus 3 NS1 Protein
Description
The Recombinant Viral Dengue Virus 3 NS1 Protein is derived from HEK293.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q6YMS4 |
| Caractérisation | Bioactivity not tested |
| À utiliser avec (application) | Flow Cytometry |
| Formule | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Poids moléculaire | 41kDa |
| Quantité | 100 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell,HEK293-derived viral Dengue Virus 3 NS1 protein Asp774-Ala1125,with a C-terminal 6-His tag |
| Conditions de stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentration en endotoxines | <0.10EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?