Learn More
Reg1A Antibody (431202), FITC, R&D Systems™
Code produit 18606523 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606523 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606523 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB4937F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1mL
    Save 96.93€
    13% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Reg1A Monoclonal specifically detects Reg1A in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Reg1A
Applications CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 431202
Conjugué FITC
Dilution Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène ICRF, Islet cells regeneration factor, Islet of Langerhans regenerating protein, lithostathine-1-alpha, P19, pancreatic stone protein, secretory, Pancreatic thread protein, protein-X, PSP, PSPS, PSPS1, PTP, REG, REG-1-alpha, Regenerating islet-derived protein 1-alpha, Regenerating protein I alpha
Espèces hôtes Rat
Immunogène E. coli-derived recombinant human Reg1A, Gln23-Asn166, Accession # P05451
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5967
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b