Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Extraction Reagent 3
Description
Remel PathoDx and Extraction Reagent 3 is used with Strep A Latex Agglutination Kit and Strep Grouping Kit.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | PathoDx Extraction Reagent 3 |
| Marquage CE | Oui |
| Quantité | Unité |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?