Learn More
Grant Instruments™ Replacement Basket for Grant Ultrasonic Baths
Product Code. 11471008
Click to view available options
For Use With (Equipment):
XUB12 Ultrasonic Bath
XUB18 Ultrasonic Bath
XUB25 Ultrasonic Bath
XUB5 Ultrasonic Bath
XUBA1 Ultrasonic Bath
XUBA3 Ultrasonic Bath
Unit Size:
Each
Product Code. 11471008
Brand: Grant Instruments™ XAB3
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designed specifically to generate maximum ultrasonic activity. Grant Instruments™ Replacement Basket for Grant Ultrasonic Baths prevent operators coming into contact with chemical solutions.
  • Stainless steel construction
  • Works in conjunction with lid to create a drip collection unit
  • Prevents user from coming into contact with chemical solutions
  • Prevents items from resting on the inside of the tank wall
  • For use with Grant Ultrasonic Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
For Use With (Equipment) XUBA3 Ultrasonic Bath
Material Stainless Steel
Size (WxDxH) 208 x 115 x 98 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado