Learn More
Sartorius Replacement Battery
Product Code. 12479780 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
:
Replacement Battery; For use with: eLINE™ Electronic Pipettes
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12479780
Marque: Sartorius 731009
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Replacement Battery for use with eLINE™ electronic pipets.
  • For use with: eLINE™ Electronic Pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Color Green
Disposable Reusable
For Use With Pipettes
Material Polypropylene
Product Line eLINE
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) eLINE Electronic Pipettes