Learn More
Hamilton™ Replacement Needles
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
0.17 mm
0.23 mm
Packungsgröße:
Pack of 3
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) Outer | 0.17 mm |
| Product Type | Replacement Needle |
| For Use With (Equipment) | Grab N-Column |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur