Learn More
Thermo Scientific™ Replacement Needles for LC Syringes
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
25 to 500 μL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 5
Descrizione
Thermo Scientific™ Replacement Needles for LC Syringes are available for syringes with removable needles.
Specifica
Specifica
| Description | 365RNL25 |
| Needle Gauge | 22 G |
| Length (English) Needle | 2 in. |
| Product Type | Syringe Needle |
| Volume (Metric) | 25 to 500 μL |
| Length (Metric) Needle | 50.8 mm |
| For Use With (Equipment) | LC Autosampler Syringe |
| Connection Type | Removable |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto