Learn More
Labconco™ Joint torique de rechange
Code produit 16224971 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
S’utilise avec : Boîtes à gants Precise, boîtes à gants à combinaison Protector, boîtes de pesée XPert
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16224971 S’utilise avec : Boîtes à gants Precise, boîtes à gants à combinaison Protector, boîtes de pesée XPert
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16224971 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 1640000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce joint torique de rechange peut être utilisé avec différentes boîtes à gants.
Produits concernés :
  • Boîtes à gants Precise Basic
  • Boîtes à gants à atmosphère contrôlée Precise
  • Boîtes à gants à filtre HEPA Precise
  • Boîtes à gants à combinaison Protector
  • Boîtes à gants à atmosphère contrôlée Protector
  • Boîtes à gants à filtre Protector
  • Boîtes de pesée Xpert
Spécification
À utiliser avec (équipement) Boîtes à gants Precise Basic, boîtes à gants à atmosphère contrôlée Precise, boîtes à gants filtrées HEPA Precise, boîtes à gants à combinaison Protector, boîtes à gants à atmosphère contrôlée Protector, boîtes à gants filtrées Protector, boîtes de pesée XPert
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Type de produit Joint torique de rechange